Ácido L(+)-tartárico ≥99.0% (by acidimetry), en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
0386-01EA 168.7 EUR
0386-01 0386-05 0386-07
Ácido L(+)-tartárico ≥99.0% (by acidimetry), en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ácido L(+)-tartárico
Crystals. Lot analysis on label.
  • Lot analysis on label
Formula: C₄H₆O₆
MW: 150.09 g/mol
Pto. Ebullición: 399
Pto. de fusión: 168…170 °C
Densidad: 1.759 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 150 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064207
Núm. CAS: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
IR: 01-2119537204-47
Índice Merck: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
Assay (HOCO(CHOH)₂COOH) (by acidimetry) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Residue after Ignition ≤0.020 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Oxalate (C₂O₄) Passes Test
Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
Sulfur Compounds (as S) ≤0.002 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs