1-Propanol ≥99.0% (by GC, corrected for water content), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
9086-01EA 71.62 EUR
9086-01 9086-33
1-Propanol ≥99.0% (by GC, corrected for water content), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
1-Propanol
Formula: H₃CCH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 97 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –127 °C
Densidad: 0,8053 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 15 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002941
Núm. CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=c8e0be8cca0b6a3e733478c7f66eac782f376115&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (CH₃CH₂CH₂OH) (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Residue after Evaporation ≤0.0100 %