Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 23-201
Proveedor: Ansell
23-201/10 23-201/7 23-201/8 23-201/9
112-4245EA 173 EUR
112-4245 112-4244 112-4243 112-4242
Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 23-201
Guantes
Estos forros de algodón con revestimiento de PVC suave y manga termosellada mantienen su destreza y flexibilidad a bajas temperaturas. Proporcionan protección química, mecánica y líquida.
  • El acabado rugoso sumergido hace que el manejo de materiales húmedos y resbaladizos sea más fácil y seguro.
  • La funda termosellada ofrece resistencia a los líquidos y protección contra el polvo únicamente
Ideal para uso de conserjes, manipulación de productos químicos, aplicaciones de limpieza, así como para el procesamiento de pescado, frutas y verduras.
Thickness: 1,60 mm
Colour: Blue
EN 374, EN 388 (4121); Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B); Cat. III; AQL 1,5
Food contact approved.