Guantes industriales, AlphaTec® 23-202
Proveedor: Ansell
23-202/10 23-202/8 23-202/9
ANSE23-202/10EA 95 EUR
ANSE23-202/10 ANSE23-202/8 ANSE23-202/9
Guantes industriales, AlphaTec® 23-202
Guantes
Estos guantes recubiertos de PVC con forro acrílico polar interno sin costuras brindan protección química y líquida y buena destreza a bajas temperaturas.
  • Acabado tipo arena rugoso en el guante y acabado liso en el puño del guantelete
  • Diseñado para proteger a temperaturas de hasta −30 °C
  • Sensación de calor inmediato al usar el guante
  • Buen agarre en el manejo de materiales resbaladizos y mojados
  • El revestimiento de PVC integral blando ofrece resistencia química
Ideal para aplicaciones al aire libre, incluyendo la manipulación de productos químicos.
Gauge: 13
Colour: Blue
EN 388 (4121), EN 374, EN 421, EN 511 (021); Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certificaciones: EN 388:2016 (3121B), EN ISO 374-1 Type B (KLT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 511 (021); Cat. III
Aprobado para el contacto con alimentos