Tubo, Cloropreno
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
720390 720480
VERN720390EA 5.3 EUR
VERN720390 VERN720480
Tubo, Cloropreno
Tuberías Tubo de transferencia
Cloropreno, negro.
  • Resistencia a hidrocarburos y aceites minerales.
  • Buen envejecimiento: resistente al ozono.
  • Alta resistencia dieléctrica
Con sus buenas propiedades mecánicas, químicas, eléctricas y de resistencia al calor (térmica), el cloropreno se recomienda para una amplia gama de aplicaciones industriales. Se utiliza tanto para aislar cables como para transferir gases de nitrógeno y helio. Muestra una excelente resistencia a los rayos UV y a la intemperie.
Resistencia a la temperatura: −20 to +100 °C
Dureza (durómetro shore A): 50
Densidad: 1,55