Guantes de nitrilo, TouchNTuff® 93-300
Proveedor: Ansell
93-300/6.5-7_U 93-300/9.5-10U 93-300/8.5-9_U 93-300/7.5-8_U
112-6295EA 0 EUR
112-6295 112-6298 112-6297 112-6296
Guantes de nitrilo, TouchNTuff® 93-300
Guantes
Estos guantes proporcionan una protección muy alta contra una amplia gama de productos químicos.
  • No estériles, sin polvo, y con textura en las puntas de los dedos
  • Ofrecen tres veces la resistencia a la perforación de los guantes de látex estándar
  • Proporcionar al portador un alto nivel de comodidad y una mayor protección para el antebrazo (puño más largo)
  • Libre de proteínas de látex de caucho natural: Adecuado para usuarios sensibles al látex (Tipo I)
  • Puño enrollado para facilitar la colocación
Ideal para su uso en procesos de filtración, operaciones de inyectables de vacunas, mediciones analíticas y fabricación de medicamentos.
Thickness: 0,135 ±0,015 mm (palm, single wall)
Colour: Green
EN 421, EN 374-2, Cat. III; AQL 1.5
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 1,5. Aprobado para el contacto con alimentos.
Envase: 50 guantes sellados al vacío en una bolsa de polietileno sin imprimir, dos bolsas de 50 guantes por cada bolsa de polietileno. Todos los envases y etiquetas se imprimen con tinta resistente al IPA. Los guantes tienen doble bolsa para un control superior de la contaminación. Empaquetado en una sala limpia de la clase 5.