Agua con 0,1% (v/v) Ácido fórmico, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Proveedor: VWR Chemicals
Acondicionado en nitrógeno
84867.290EA
45.45
EUR
84867.290
84867.320
Agua con 0,1% (v/v) Ácido fórmico, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Agua con 0,1% (v/v) Ácido fórmico
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
EINECS:
200-579-1 |
Resultados test especificaciones
Nominal concentration (V/V) | 0.095 - 0.105 % |
Evaporation residue | Max. 0.0001 % |
Ca (Calcium) | Max. 0.2 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.2 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.2 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (225 nm) | Min. 20 % |
Transmittance (235 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (240 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (250 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 99 % |
Suitable for LC-MS | Passes test |