Refrigeradores para depósitos de reactivos
Proveedor: DIVERSIFIED BIOTECH
RESE-C025 RESE-C050 RESE-C100
DIVERESE-C025EA 110 EUR
DIVERESE-C025 DIVERESE-C050 DIVERESE-C100
Refrigeradores para depósitos de reactivos
Cajas Enfriadores de sobremesa
Estos refrigeradores de sobremesa se colocan bajo los depósitos y mantienen los reactivos a ~5 °C durante aproximadamente 3 horas.
  • No es necesario un engorroso baño de hielo, el gel congelado no tóxico está contenido en una cavidad moldeada y sellada
  • Prolonga el tiempo de trabajo seguro de los reactivos sensibles a la temperatura