Guantes de látex, TouchNTuff® 69-318
Proveedor: Ansell
69-318/7.5-8 69-318/8.5-9 69-318/9.5-10 69-318/5.5-6 69-318/6.5-7
112-4264EA 39.1 EUR
112-4264 112-4265 112-4266 112-4262 112-4263
Guantes de látex, TouchNTuff® 69-318
Guantes
Estos guantes ambidiestros son resistentes a las salpicaduras de ácidos, bases, alcoholes y soluciones acuosas diluidas de la mayoría de los productos químicos.
  • Flexible y cómodo de llevar
  • Más fresco que el vinilo, con una flexibilidad y un agarre superior en los dedos
  • Disponible en versiones con y sin polvo
  • Los guantes con polvo tienen una superficie lisa, los guantes sin polvo tienen un acabado texturizado
Ideal para su uso en análisis de laboratorio, fabricación electrónica y en industrias farmacéuticas.
EN 374, Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 1,5
Aprobado para el contacto con alimentos