Máscaras medias de filtración de partículas, desechable, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-air
Proveedor: UVEX
8733.220 8733.200 8732.200 8732.100 8762210 8787212 8762220 87212110 8762100 8788313 8762200
111-2611EA 2.9 EUR
111-2611 111-2536 111-2610 111-2608 UVEX8762210 UVEX8787212 UVEX8762220 UVEX87212110 UVEX8762100 UVEX8788313 UVEX8762200
Máscaras medias de filtración de partículas, desechable, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-air
Respiradores Mascarillas desechables Mascarillas para partículas
Estas máscaras respiratorias cuentan con banda para la cabeza sin costuras para un ajuste cómodo, seguro y bordes blandos para mayor comodidad y aceptación usuario. Estas máscaras cumplen los requisitos de la prueba de polvo de dolomita. El diseño garantiza un ajuste compatible con gafas uvex.
  • Diseño innovador ori-nasal del puente de la nariz y el contorno de sellado suave para cualquier forma de cara
  • Válvula de exhalación para el intercambio fácil flujo de aire que reduce la acumulación de calor y humedad dentro de la máscara
  • Pinza nasal ajustable que garantiza un ajuste excelente personalizado
  • Sello de la cara superior que ofrece tanto una colocación segura como confort
  • Filtro de carbón activo, adecuado para aplicaciones de soldadura
  • El labio de sellado de espuma suave reduce el riesgo de fugas y promueve un ajuste apropiado (modelos FFP3)
Color: Blanco