Valoradores automáticos TitraLab® AT1000
Proveedor: Hach
AT1102.82 AT1102.98 AT1112.82 AT1112.98 AT1122.82 AT1122.98 AT1222.82 AT1222.98
661-0204EA 1972 EUR
661-0204 661-0199 661-0205 661-0200 661-0206 661-0201 661-0207 661-0202
Valoradores automáticos TitraLab® AT1000
Valoradores
Estos valoradores automáticos ofrecen resultados fiables sin análisis complicados. Utilizan kits específicos en función de la aplicación para acelerar y facilitar la configuración y la realización de los análisis. Es idóneo para agua potable, aguas residuales, alimentos y bebidas y para el sector petroquímico.
  • Tipos de valoración: potenciométrica (corriente cero e impuesta), amperométrica, colorimétrica
  • Eliminar la interpretación por parte del operador y los procesos manuales para ofrecer resultados precisos y repetibles rápidamente
  • Métodos de valoración