Cucharas de muestreo, LaboPlast®
Proveedor: BURKLE
5378-0001 5378-0002 5378-0003 5378-0004 5378-0005 5378-0006 5378-0007 5378-0008 5378-0013 5378-0014 5378-0015 5378-0016 5378-0019 5378-0020
231-0503EA 24.4 EUR
231-0503 231-0504 231-0505 231-0506 231-0507 231-0508 231-0509 231-0510 BURK5378-0013 BURK5378-0014 BURK5378-0015 BURK5378-0016 BURK5378-0019 331-0365
Cucharas de muestreo, LaboPlast®
Palas
PD, blanco. Estas palas son ideales para el muestreo de polvos, gránulos y pastas. También están disponibles con una tapa transparente para cerrarla inmediatamente después del procedimiento de muestreo para asegurar una muestra limpia y libre de contaminación.
  • Empaquetado individualmente
  • Producción, montaje y envasado según. según la clase 7 de sala blanca ISO
  • Según las directrices de la FDA y de alimentos de la UE
Debido a la construcción especial del mango y al borde ligeramente en ángulo, la pala se coloca en posición horizontal y se puede colocar sin que el material gotee.