Cucharas para muestras, SteriPlast®
Proveedor: BURKLE
5378-1007 5378-1001 5378-1002 5378-1003 5378-1004 5378-1005 5378-1006 5378-1008 5378-1013 5378-1014 5378-1015 5378-1016 5378-1019 5378-1020
231-0521EA 29.5 EUR
231-0521 231-0515 231-0516 231-0517 231-0518 231-0519 231-0520 231-0522 BURK5378-1013 BURK5378-1014 BURK5378-1015 BURK5378-1016 BURK5378-1019 331-0364
Cucharas para muestras, SteriPlast®
Palas
PD, blanco. Estas palas son ideales para el muestreo de polvos, gránulos y pastas. También están disponibles con una tapa transparente para cerrarla inmediatamente después del procedimiento de muestreo para asegurar una muestra estéril y libre de contaminación.
  • Empaquetado individualmente, esterilizado con radiación gamma
  • Producción, montaje y envasado según. según la clase 7 de sala blanca ISO
  • Según las directrices de la FDA y de alimentos de la UE
Debido a la construcción especial del mango y al borde ligeramente en ángulo, la pala se coloca en posición horizontal y se puede colocar sin que el material gotee.