Tabletas Kjeldahl
Proveedor: Merck
1.10958.0250 1.10958.1000 1.15348.0250 1.15348.1000 1.17958.0250 1.16469.0250 1.16469.1000 1.18348.0250 1.18469.0250
1.10958.0250EA 314 EUR
1.10958.0250 1.10958.1000 1.15348.0250 1.15348.1000 1.17958.0250 1.16469.0250 1.16469.1000 1.18348.0250 1.18469.0250
Tabletas Kjeldahl
Digestores Kjeldahl, tabletas y reactivos
Además de las tabletas Kjeldahl de 5 g, que se utilizan como catalizador en la digestión, Merck Millipore también tiene tabletas de 3,5 g. De este modo se puede ajustar de forma flexible la relación entre catalizador y ácido sulfúrico.
  • Las tabletas de 3.5 g se utilizan para microdigestiones.
  • Envase de polietileno fácil de manipular