Amonio acetato ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
84885.180EA 95.7 EUR
84885.180 84885.260
Amonio acetato ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Amonio acetato
Formula: H₃CCOONH₄
Pto. de fusión: 114 °C
Densidad: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013066
Núm. CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Índice Merck: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
Ignition residue Max. 0.01 %
Water Max. 2 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) (0.1 %) Max. 0.5 ppm
Fe (Iron) (0.1%) Max. 0.2 ppm