1-(2-Piridilazo)-2-naftol (PAN) solución 0,1% indicator
Proveedor: Hach
Peligro
Sinónimos: PAN, 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
2122432 2122426 2122449
HACH2122432EA 45.8 EUR
HACH2122432 HACH2122426 HACH2122449
1-(2-Piridilazo)-2-naftol (PAN) solución 0,1% indicator
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
For determination of low level manganese by the PAN method.
Formula: C₁₅H₁₁N₃O
MW: 249,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004071
Núm. CAS: 85-85-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Method 8149
Method Name PAN
Parameter Manganese
Platform Solution
Range 0.006 - 0.700 mg/L Mn