Reactivo de Nessler
Proveedor: Hach
Sinónimos:
Potassium mercuric Iodide, Potassium tetraiodomercurate, Nota 1, Mercury (II) potassium iodide, Potassium tetraiodomercurate – Potassium hydroxide solution
2119432
2119449
HACH2119432EA
37.6
EUR
HACH2119432
458-0044
Reactivo de Nessler
Reactivo de Nessler
The reagent is used for ammonia nitrogen determination in waste water by the Nessler method
Número MDL:
MFCD00049656 Núm. CAS: 7783-33-7 |
Resultados test especificaciones
Range | 0.02-2.50 mg/L NH3-N |