VWR® VisiCam® TC 20 Plus, Cámara con tableta, inalámbrica
Proveedor: VWR
VWR® VisiCam®
630-2661EA 974 EUR
630-2661
VWR® VisiCam® TC 20 Plus, Cámara con tableta, inalámbrica
Cámaras
Este sistema está compuesto por una tableta y una cámara inalámbrica de 5 MP. Se puede acoplar a todos los microscopios con montura C.
  • No se necesita un ordenador
  • Conexión inalámbrica entre la tableta y la cámara: La tableta puede utilizarse en cualquier posición
  • Las imágenes se pueden compartir inmediatamente a través de la red inalámbrica
  • Tableta con pantalla táctil de 10,1'' de fácil manejo
  • Creación rápida y sencilla de informes de datos
El software de análisis de imágenes preinstalado en la tableta se ha desarrollado para que la experiencia del usuario sea fácil e intuitiva. El software permite la vista previa, la captura de imágenes, la grabación de vídeo, la medición, las anotaciones, el ajuste de los parámetros de la imagen, la exportación de datos a PDF o Excel, el recuento, la protección multiusuario con contraseña, el intercambio rápido de imágenes e informes.
Tablet specifications:
Operating system: Android OS
CPU: Processor Intel® Atom™ Z3745, 1,33 GHz, Quad Core
RAM: 1024 MB
Display: LCD high definition 10,1", multi-touch
Memory: HD SSD 16 GB
Network: Wireless, Bluetooth
Información de suministro: Se suministra con un software multilingüe para la captura y el análisis de imágenes, una fuente de alimentación (con enchufes de la UE, el Reino Unido y los Estados Unidos) y un soporte para la mesa de calibración de la tableta.