Guantes para sala limpia, policloropreno, estériles, TouchNTuff® DermaShield® 73-701
Proveedor: Ansell
73-701/6 73-701/6.5 73-701/7 73-701/7.5 73-701/8 73-701/8.5 73-701/9
112-3591EA 869 EUR
112-3591 112-3592 112-3593 112-3594 112-3595 112-3596 112-3597
Guantes para sala limpia, policloropreno, estériles, TouchNTuff® DermaShield® 73-701
Guantes
Este guante técnicamente avanzado está hecho de policloropreno. Aunque proporciona el confort y la flexibilidad de los guantes de caucho natural, su composición de neopreno ofrece una mejor resistencia química para una protección óptima del producto y del trabajador.
  • Estéril, sin polvo
  • Libre de proteínas de látex y aceleradores, minimiza las alergias de tipo I y tipo IV asociadas al caucho natural
  • Las puntas de los dedos con textura para mejorar el agarre
  • El puño recto
Ideal para su uso en la fabricación de medicamentos asépticos, biotecnologías, fabricación de dispositivos médicos y para el manejo de citostáticos.
Certificaciones: EN 455 (Part 1/2), EN ISO 374-1:2016 Tipo A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 1,0
Envase: Un par por pack de polietileno, sellada en un sobre de polietileno; 10 pares por bolsa de polietileno sellada; 5 bolsas de polietileno selladas por bolsa de polietileno maestra; 4 bolsas de polietileno maestras por cartón forrado; 200 pares por cartón. Todos los envases se imprimen con tinta compatible con la sala limpia y resistente al IPA. Las bolsas de polietileno tienen una abertura fácil de romper. Los guantes tienen una triple bolsa para un control superior de la contaminación.