Agitador orbital, resistente a CO2
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88881104 88881102
444-0921EA 2387 EUR
444-0921 444-0947
Agitador orbital, resistente a CO2
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
Velocidad 30 - 300 min⁻¹
Movimiento de agitación Orbital
Max. load 6 kg
Orbit 19 mm
Peso 13 kg
Ancho × Fondo × Alto 360×300×96 mm