VWR® Nitrile Extra Light, Guantes de nitrilo
Proveedor: VWR Collection
112-4193EA 26.8 EUR
112-4193 112-4197 112-4194 112-4195 112-4196
VWR® Nitrile Extra Light, Guantes de nitrilo
Guantes
Estos guantes delgados ambidextros, son adecuados para uso en aplicaciones médicas, procesos alimentarios y para aplicaciones generales en áreas no peligrosas.
  • No estériles, sin polvo, dedos texturizados
  • Muy finos: Proporcionan una gran elasticidad para un uso confortable muy bueno
  • Libre de ftalatos, suavizantes y proteínas alergénicas del látex; particularmente agradable para la piel para los usuarios con alergia al látex
  • Puños con cuentas para colocárselo más fácilmente
  • Bajo grosor con textura en la punta de los dedos para un agarre excelente
Certificaciones: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, EN 455 1-4; ASTM D6319, ASTM F1671; MDR Class 1; PPE Cat. III
Aprobado para el contacto con alimentos.
Precaución: * El grosor se mide dos veces, los valores mínimos