Guantes de punto, HyFlex® 11-800
Proveedor: Ansell
11-800/7 11-800/8 11-800/9 11-800/10 11-800/6 11-800/11
112-0207EA 74.4 EUR
112-0207 112-0208 112-0209 112-0205 112-0206 112-4253
Guantes de punto, HyFlex® 11-800
Guantes
Este guante de nylon tejido tiene un recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma.
  • El equilibrio perfecto entre comodidad, destreza y protección
  • La tecnología avanzada de tejido permite un mayor estiramiento y flexibilidad en áreas de alto estrés para que la mano opere más libremente, mejorando la comodidad y reduciendo la fatiga de la mano
  • Antiestático según EN 1149
  • Certificado por Oeko-Tex®
Es ideal para el montaje de precisión y la manipulación general en los almacenes.
Certificaciones: EN 388:2016 (3131A), EN 1149; Cat. II