Tiras de microtubos de PCR, 0,1 ml
Proveedor: EPPENDORF
0030124.804 0030124.812 0030124.820
732-1615EA 151 EUR
732-1615 732-1616 732-1617
Tiras de microtubos de PCR, 0,1 ml
Tubos Tubos para PCR
Eight reaction tubes in strip-format, ideal for small sample volumes.
  • Facilmente adaptable para automatización
  • Sellable utilizando tiras de tapas planas o bombeadas
  • Certificado libre de ADN humano, DNAsa, RNAsa e inhibidores de la PCR