Tetrahidrofurano ≥99.9% no estabilizado, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: THF
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
84882.290EA 188 EUR
84882.290 84882.320
Tetrahidrofurano ≥99.9% no estabilizado, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Tetrahidrofurano
Formula: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Pto. Ebullición: 66 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –108,5 °C
Densidad: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –21,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005356
Núm. CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
IR: 05-2114615188-48
Índice Merck: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) ≥ 99.9 %
Acidez ≤ 0.0005 meq/g
Alcalinidad ≤ 0.0005 meq/g
Residuo de evaporación ≤ 1 ppm
Peróxidos (en envasado) ≤ 1 ppm
Agua ≤ 50 ppm
Ag (Plata) ≤ 10 ppb
Al (Aluminio) ≤ 25 ppb
Ca (Calcio) ≤ 25 ppb
Cu (Cobre) ≤ 10 ppb
Fe (Hierro) ≤ 10 ppb
K (Potasio) ≤ 10 ppb
Mg (Magnesio) ≤ 10 ppb
Mn (Manganeso) ≤ 10 ppb
Na (Sodio) ≤ 50 ppb
Ni (Níquel) ≤ 10 ppb
Pb (Plomo) ≤ 10 ppb
Zn (Cinc) ≤ 10 ppb
Transmitancia (215 nm) ≥ 10 %
Transmitancia (235 nm) ≥ 50 %
Transmitancia (255 nm) ≥ 80 %
Transmitancia (275 nm) ≥ 95 %
Transmitancia (295 nm) ≥ 99 %
Adecuado para LC-MS Passes test