Ácido acético 99% ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
Acondicionado en nitrógeno
84874.180EA 61.6 EUR
84874.180 84874.260 84874.290
Ácido acético 99% ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Ácido acético
Formula: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Pto. Ebullición: 118 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 38.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036152
Núm. CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3) II
IR: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8%
Evaporation residue Max. 0.0001%
Water Max. 0.1%
Calcium (0.1% Aqueous solution) Max. 0.2 ppm
Potassium (0.1% Aqueous solution) Max. 0.2 ppm
Magnesium (0.1% Aqueous solution) Max. 0.2 ppm
Sodium (0.1% Aqueous solution) Max. 0.5 ppm
Transmitancia (255 nm - 0.1% Solución acuosa) Min 10%
Transmitancia (260 nm) Min 50%
Transmitancia (270 nm) Min 80%
Transmitancia (280 nm) Min 95%
Transmitancia (300 nm) Min 99%
Adecuado para LC-MS (0.1% Solución acuosa) Pasa test