Metanol con 0,1% (v/v) Ácido trifluoroacético, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Acondicionado en nitrógeno
84870.290EA
96.2
EUR
84870.290
84870.320
Metanol con 0,1% (v/v) Ácido trifluoroacético, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Methanol with 0,1% (v/v) trifluoroacetic acid
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
UN:
1230 ADR: 3 (6.1),II |
Resultados test especificaciones
Nominal concentration (V/V) | 0.095 - 0.105 % |
Evaporation residue | Max. 0.0001 % |
Water | Max. 0.02 % |
Ca (Calcium) | Max. 0.2 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.2 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.2 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (225 nm) | Min. 20 % |
Transmittance (240 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (250 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (270 nm) | Min. 99 % |
Suitable for LC-MS | Passes test |