Vasos, forma alta, super duty
Proveedor: DWK Life Sciences
211182908 211183604 211184806
214-0404EA 8.4 EUR
214-0404 214-0405 214-0406
Vasos, forma alta, super duty
Vasos de precipitados
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente, con pico.
  • Mayor estabilidad mecánica en comparación con los vasos de precipitados de vidrio estándar debido al borde resistente reforzado
  • Distribución uniforme del grosor de la pared.
  • Muy buena resistencia química, buena resistencia térmica.
Con área de graduación y etiquetado fácilmente legible. Se recomienda calentar los vasos de vidrio Super Duty lenta y uniformemente para evitar tensiones térmicas en el vidrio. Para trabajar a temperaturas muy altas o con cambios rápidos de temperatura, se deben usar los vasos de precipitados DURAN® estándar, ya que ofrecen una excelente resistencia a los cambios de temperatura. Sin embargo, la estabilidad mecánica está limitada con estos productos en comparación con los vasos Super Duty.
Con código de trazabilidad impreso (identificación del lote).