Sodio hidróxido 10%, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
1.00232.9025 1.00232.9950
1.00232.9025EA 0 EUR
1.00232.9025 1.00232.9950
Sodio hidróxido 10%, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II