Tubos, PTFE, Chemfluor®
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
TFE0213050 TFE0423050 TFEBZC4025 TFEA4C4100 TFE0413050 TFE0519050 TFE1013050 TFEAUBP100 TFEAUC4025 TFEBEC4025 TFEBEC4050 TFEBPBP050 TFEC4C4025 TFECJC4025 TFECJC4100 TFEDPC4100
228-1054EA 0 EUR
228-1054 228-1709 VERNTFEBZC4025 VERNTFEA4C4100 VERNTFE0413050 VERNTFE0519050 VERNTFE1013050 VERNTFEAUBP100 VERNTFEAUC4025 VERNTFEBEC4025 VERNTFEBEC4050 VERNTFEBPBP050 VERNTFEC4C4025 VERNTFECJC4025 VERNTFECJC4100 VERNTFEDPC4100
Tubos, PTFE, Chemfluor®
Tuberías Tubo de transferencia
PTFE, blanco opaco a translúcido en apariencia.
  • Tubo de fluoropolímero totalmente fluorado
  • Alto grado de rigidez
  • Muy buena resistencia química.
Produce tubos lisos, no porosos, dimensionalmente estables hechos de resina de politetrafluoroetileno, los tubos de PTFE tienen la temperatura de trabajo más alta. Es ampliamente utilizado como un tubo de presión en aplicaciones químicas generales, como el suministro de gas natural y aceites minerales, monitoreo de gases tóxicos y líneas de suministro de pintura, barniz o adhesivo. Los tubos de PTFE tambiénMore Product Information