Saltos de propina
Proveedor: asecos
23080 23082 23083 23084 23086 23087 23088 23090 23091 23092 23094 23095 13061 13062 13063 13064 15489 15490 15492 15493 15495 15496 15498 15499
MSGA23080EA 777 EUR
MSGA23080 MSGA23082 MSGA23083 MSGA23084 MSGA23086 MSGA23087 MSGA23088 MSGA23090 MSGA23091 MSGA23092 MSGA23094 MSGA23095 MSGA13061 MSGA13062 MSGA13063 MSGA13064 MSGA15489 MSGA15490 MSGA15492 MSGA15493 MSGA15495 MSGA15496 MSGA15498 MSGA15499
Saltos de propina
Carritos
Los contenedores basculantes están equipados con un sub-bastidor con insertos para el transporte con carretilla elevadora. Al soltar el dispositivo de bloqueo se activa inmediatamente el proceso de volcado, con un mecanismo de resorte integrado que limita el proceso de volcado a ∼90° e impide que el contenedor se dañe.
  • Fácil de mover gracias a sus grandes ruedas (Ø 200mm) y ruedas giratorias (Ø 125mm) de poliamida, bloqueables
  • Vaciado fácil al volcar el contenedor sobre el eje de las ruedas
  • Saltos extremadamente robustos y sin costuras
  • Fácil de manejar y fácil de limpiar
  • Impermeable a los fluidos y resistente a los ácidos y álcalis
  • Marco inferior integrado con insertos
Hecho de polietileno - suministro de pequeñas partes o recogida separada de residuos y materiales reciclables.