Bidones, HDPE, certificado UN-X, con rosca
Proveedor: RIXIUS
6-0300-200-61 6030005051WC 6030010051WC
RIXI6-0300-200-61EA 959 EUR
RIXI6-0300-200-61 RIXI6030005051WC RIXI6030010051WC
Bidones, HDPE, certificado UN-X, con rosca
Frascos Bidones
HDPE, translúcido.
  • Buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas de -40 a +110 °C
  • Recipiente UN con certificado X
Recipiente universal para la industria, el comercio y los laboratorios. Ideal para el embalaje, el almacenamiento y el transporte.