Guantes de nitrilo, TouchNTuff® 93-250
Proveedor: Ansell
93-250/8.5-9 93-250/9.5-10 93-250/5.5-6 93-250/6.5-7 93-250/7.5-8
112-4232EA 68 EUR
112-4232 112-4233 112-4776 112-4230 112-4231
Guantes de nitrilo, TouchNTuff® 93-250
Guantes
Estos guantes de nitrilo resisten una variedad de productos químicos industriales durante períodos más largos que otros guantes desechables de nitrilo. También ofrecen una alta resistencia a la tracción y 3 veces la resistencia a la perforación de los guantes de látex o PVC.
  • No estériles, sin polvo, y con textura en las puntas de los dedos
  • Ansell Grip Technology™ minimiza la fuerza necesaria para agarrar objetos secos, húmedos o aceitosos, reduciendo la fatiga de manos y brazos
  • La formulación patentada de nitrilo proporciona comodidad durante largos períodos de uso
  • No contiene proteínas de caucho natural, por lo tanto protege contra las alergias de la piel de tipo I
  • No hay transferencia de contaminantes de silicona a la superficie de contacto.
Ideal para su uso en el procesamiento de alimentos, aplicaciones de laboratorio, servicios de limpieza, fabricación de metales, y para la automoción y el transporte.
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Cat. III; AQL 1,5
Aprobado para el contacto con alimentos