Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 37-501
Proveedor: Ansell
37-501/6.5 37-501/7.5 37-501/8.5 37-501/9.5 37-501/10.5
ANSE37-501/6.5EA 66.5 EUR
ANSE37-501/6.5 ANSE37-501/7.5 ANSE37-501/8.5 ANSE37-501/9.5 ANSE37-501/10.5
Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 37-501
Guantes
Estos guantes de nitrilo con forro de algodón proporcionan una excelente resistencia a muchos disolventes y productos químicos aceitosos.
  • Muy buena resistencia a la abrasión
  • Flexible y cómodo para una excelente destreza
  • El puño abierto permite la ventilación para mantener la mano fresca
Ideal para su uso en la manipulación de agroquímicos, carne, frutas y verduras. También es adecuado para aplicaciones de procesamiento y preparación química, desengrasado, mantenimiento, fabricación de metales, llenado de tanques y empaquetado.
Certificaciones: ENMore Product Information