Vasos, con asa, PP
Proveedor: BURKLE
7210-3000 7204-2000 7204-1000 7210-0500 7210-2000 7210-5000 7204-5000 7204-0500 7204-3000
BURK7210-3000EA 16.2 EUR
BURK7210-3000 BURK7204-2000 BURK7204-1000 BURK7210-0500 BURK7210-2000 BURK7210-5000 BURK7204-5000 BURK7204-0500 BURK7204-3000
Vasos, con asa, PP
Vasos de precipitados
PP, muy transparente.
  • Con graduación en relieve impresa en azul
  • Asa ergonómica de apertura o cierre para un agarre seguro
  • Caño funcional para minimizar los derrames
Ideal para aplicaciones industriales.