Armarios de seguridad para productos químicos, CS-Classic
Proveedor: asecos
30557050 30561040 30561041 30561046 30561047 30561048 30561049 30561050 30562040 30562041 30562046 30562047 30562048 30562049 30562050 30563040 30563041 30563046 30563047 30563050 30564040 30564041 30564046 30564047 30564048 30564049 30564050 3055704130565
MSGA30557050EA 753 EUR
MSGA30557050 MSGA30561040 MSGA30561041 MSGA30561046 MSGA30561047 MSGA30561048 MSGA30561049 MSGA30561050 MSGA30562040 MSGA30562041 MSGA30562046 MSGA30562047 MSGA30562048 MSGA30562049 MSGA30562050 MSGA30563040 MSGA30563041 MSGA30563046 MSGA30563047 MSGA30563050 MSGA30564040 MSGA30564041 MSGA30564046 MSGA30564047 MSGA30564048 MSGA30564049 MSGA30564050 MSGA3055704130565
Armarios de seguridad para productos químicos, CS-Classic
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Armarios de almacenamiento de seguridad para productos químicos no inflamables y sustancias tóxicas en las salas de trabajo.
  • Cuerpo de chapa de acero con acabado de pintura estructurada de alto grado con construcción robusta y longevidad
  • Puertas con cerradura de cilindro integradas en la manija giratoria
  • Ayudas para compensar las irregularidades del suelo
  • Ventilación natural debido a las aberturas de ventilación en la parte inferior del gabinete para la reducción de olores
Información para pedidos: Supplied without interior equipment packages. Interior equipment packages need to be ordered in addition. Please check the website or contact Avantor sales office for further information.