Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol), EMPROVE® EXPERT JP, USP, BP, Ph. Eur., ACS, grado alta pureza para producción biofarmacéutica
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos:
THAM, 2-Amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol, 2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol
1.08307.9025
1.08307.1000
1.08307.9025EA
0
EUR
1.08307.9025
1.08307.1000
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol), EMPROVE® EXPERT JP, USP, BP, Ph. Eur., ACS, grado alta pureza para producción biofarmacéutica
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol)
Formula:
NH₂C(CH₂OH)₃ MW: 121.14 g/mol Pto. Ebullición: 357 Pto. de fusión: 169…172 °C Densidad: 1.328 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004679 Núm. CAS: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Índice Merck: 13,09842 |