Guantes industriales, repelente de aceite, HyFlex® 11-926
Proveedor: Ansell
11-926/11 11-926/8 11-926/6 11-926/7 11-926/9 11-926/10
112-4291EA 108 EUR
112-4291 112-4294 112-4292 112-4293 112-4295 112-4290
Guantes industriales, repelente de aceite, HyFlex® 11-926
Guantes
Este guante tejido de Spandex/nylon tiene un revestimiento ¾ sumergido de neopreno/nitrilo que proporciona repelencia al aceite. Ideal para su uso en ambientes aceitosos.
  • la tecnología RIPEL™ crea una capa impermeable a los líquidos que evita que el aceite o el lubricante entren en contacto con la piel del usuario.
  • El duradero recubrimiento por inmersión de ¾ asegura una protección total del dorso de los dedos y un agarre seguro en entornos aceitosos
  • El forro está hecho con una de las fibras de nylon de mayor calibre
  • Aumentando la flexibilidad y la
More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
Ambidiestro/Específico para cada mano Específico para cada mano
Desechable / Reutilizable Reutilizable
Material del revestimiento Spandex/nilón
Calibre 18
Tipo de puño Puño elástico
Normativa EN EN 388:2016 (4121A)