Botellas PURE DURAN® y tapones de rosca Premium, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
818062402 818063604 818061406 818011401 818012406 818013608 818014407 818015403 818016305 818017301 818018606 818019105 818064403 818065408 818066301 818067306 818068602 818069101
215-4765EA 359 EUR
215-4765 215-4766 215-4764 215-4755 215-4756 215-4757 215-4758 215-4759 215-4760 215-4761 215-4762 215-4763 215-4767 215-4768 215-4769 215-4770 215-4771 215-4772
Botellas PURE DURAN® y tapones de rosca Premium, DURAN®
Frascos Botellas de vidrio
Botellas PURE DURAN® claras o ámbar, con rosca GL y tapa antipolvo. PURE DURAN® es una gama de productos de embalaje primario dedicada a los requisitos y necesidades específicas de la industria farmacéutica.
  • Hecho de vidrio de borosilicato DURAN® 3.3 Tipo I
  • La cubierta protectora contra el polvo se aplica en línea al final del proceso de fabricación, mientras que el vidrio aún tiene un nivel muy alto de limpieza
  • El certificado de conformidad específico del lote está disponible a través de la descarga de Internet 'Código de retroceso' (incluye USP, Ph. Eur., Análisis JP por lote)
  • 100% de trazabilidad de lote de botellas DURAN® PURE y componentes de tapa
  • Registrado como Tipo III: Material de embalaje Drug Master Files (DMF)
Los frascos y cierres de la gama cumplen totalmente los requisitos establecidos en las farmacopeas internacionales y ofrecen una protección total para productos farmacéuticos sensibles y valiosos. Los productos PURE DURAN® están disponibles con una amplia gama de documentos y certificaciones que cumplen los requisitos detallados de las autoridades reguladoras.