Tapones desechables, xact-fit
Proveedor: UVEX
2124.003 2124.002 2124.001
111-1691EA 71.8 EUR
111-1691 111-1690 111-1689
Tapones desechables, xact-fit
Tapones para los oídos Tapones para los oídos, desechables
Estos innovadores tapones se adaptan perfectamente a la forma de la oreja y presentan un diseño revolucionario que imita la anatomía de cada oído. Esto reduce notablemente la presión en el canal auditivo, incluso cuando se usa durante largos períodos. Los tapones no necesitan ser enrollados, lo que permite un manejo más higiénico.
  • El agarre con forma ergonómica para las orejas izquierda y derecha aumenta la comodidad del usuario
  • Colocación rápida y sencilla
  • Cordón ajustable
SNR: 26 dB
EN 352-2:2002
Certificaciones: EN 352-2:2002
Información para pedidos: También está disponible como caja de recambio para el dispensador "one2click" de montaje en pared.