Guantes de sala limpia, nitrilo, BioClean Nano 5 ™
Proveedor: Nitritex
NAN5-XXL NAN5-M
112-4308EA 0 EUR
112-4308 112-4304
Guantes de sala limpia, nitrilo, BioClean Nano 5 ™
Guantes
Estos guantes de nitrilo con puños enrollados proporcionan una buena resistencia contra una amplia gama de productos químicos. También tienen excelentes propiedades de ESD.
  • No contienen proteínas de látex natural, hipoalergénicos
  • La lixiviación prolongada en agua desionizada pura garantiza niveles extremadamente bajos de cloruros y metales extraíbles
  • Los dedos texturizados proporcionan un mejor agarre y destreza
  • Antiestático
Adecuado para su uso en salas limpias de clase 100, ISO 5 o M3.5.
Certificaciones: EN ISO 374-1 Tipo C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Gato. III; AQL 1,5 Aprobado para contacto con alimentos.
Envase: 100 piezas por bolsa interior sellada de PE; una bolsa interior sellada de PE por bolsa exterior sellada de PE; 10 bolsas exteriores de PE por cada caja de cartón; una caja de cartón por cada caja (1000 piezas).