Fijador de citología, Q Path® Labofix
Proveedor: VWR Q-Path Chemicals
Q Path Labofix es un pulverizador fijador citológico que permite fijar y conservar elementos celulares de frotis ginecológicos y no ginecológicos después de colocarlos sobre un portaobjetos de vidrio.
- Uso fácil y rápido
Uso rápido y sencillo: Vaporizar dos veces sobre el frotis y dejar secar durante 3 minutos. Después, las muestras se pueden llevar al laboratorio para teñirlas.
Uso fácil y rápido: Vaporizar dos veces sobre el frotis y dejar secar durante tres minutos, luego las muestras se pueden llevar al laboratorio y teñir.
Certificaciones: IVD reagent