Garrafas sanitarias, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2630-0020 2630-0050 2630-0010
216-1756EA 685 EUR
216-1756 216-1757 216-0304
Garrafas sanitarias, Nalgene®
Frascos Garrafones
PP, translúcido.
  • Muy buena resistencia química
  • Resiste temperaturas de hasta 135 °C, autoclavable
  • Limpieza sencilla, ya que no tiene rosca
Con boca sanitaria Tri-Cover soldada para facilitar la transferencia de líquidos y toma de muestras asépticas.
Información para pedidos: La pinza de unión necesaria para el uso (734-2466) y las juntas (734-2469) deben solicitarse por separado.
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Certificación ambiental NAR Certificate of Retirement