Ácido ortofosfórico 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atención
Sinónimos: Ácido fosfórico
4.80939.1000 4.80939.9950
4.80939.1000EA 58.1 EUR
4.80939.1000 4.80939.9950
Ácido ortofosfórico 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica, SAFC®
Ácido ortofosfórico
Formula: H₃PO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011340
Núm. CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III