Alcohol polivinílico 5-88, EMPROVE® EXPERT JPE, Ph. Eur., USP excipient_suitable, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos:
PVOH, PVA, Mowiol®
1.41354.1000
1.41354.9029
1.41354.1000EA
598
EUR
1.41354.1000
1.41354.9029
Alcohol polivinílico 5-88, EMPROVE® EXPERT JPE, Ph. Eur., USP excipient_suitable, SAFC®
Alcohol polivinílico
Formula:
[-CH₂CH(OH)-]n Pto. de fusión: 160…240 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081922 Núm. CAS: 9002-89-5 |