Sodio hidróxido 0.5 mol/l, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atención
1.37060.1000 1.37060.9950
1.37060.1000EA 86.5 EUR
1.37060.1000 1.37060.9950
Sodio hidróxido 0.5 mol/l, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: ∼105 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,