VWR® Traceable® Ultra, Triple-Display Thermometers
Proveedor: VWR Collection
620-2334EA 107 EUR
620-2334 620-2335 620-2336 620-2337 620-2338 620-2339 620-2340
VWR® Traceable® Ultra, Triple-Display Thermometers
Termómetros Termómetros digitales
Los termómetros digitales están diseñados para monitorear con precisión la temperatura de refrigeradores, congeladores, incubadoras, baños de agua o durante el transporte, en una o dos áreas diferentes con sensores cerrados de temperatura amortiguada o sensores de bala.
  • Alarma inteligente: alarma visual y audible incluso si la unidad vuelve a condiciones sin alarma
  • La pantalla triple muestra simultáneamente las temperaturas máxima/mínima y actual
  • Indicador de máximo/mínimo
Sondas: 1 o 2 sensores de bala/1 o 2 sondas de botella con glicol no tóxico, en 2 versiones; Frasco de 5 ml o micro frasco para simular vacunas.
Certificaciones: La calibración cumple con ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 y 9001, acreditado por A2LA indica trazabilidad a los estándares proporcionados por NIST.
Información de suministro: Se suministra con certificado de calibración Traceable®, soporte abatible, montaje en pared, VELCRO®, bandas magnéticas e indicador de batería baja.