Guantes de nitrilo, Microflex® 93-833
Proveedor: Ansell
93-833/8.5-9 93-833/6.5-7 93-833/7.5-8 93-833/5.5-6 93-833/9.5-10
112-4273EA 37.9 EUR
112-4273 112-4271 112-4272 112-4270 112-4274
Guantes de nitrilo, Microflex® 93-833
Guantes
Estos delgados guantes desechables son hasta un 60% más fuertes que las principales marcas de nitrilo y hasta un 90% más fuertes que las principales marcas de látex. Cuentan con una formulación de nitrilo patentada avanzada que ofrece una mayor sensibilidad táctil y durabilidad confiable.
  • Diseñado para reducir la fatiga de las manos y ayudar a los trabajadores a ser más productivos mientras ejercen menos esfuerzo muscular
  • Ayuda a proteger a los trabajadores del síndrome del túnel carpiano y minimiza los factores de riesgo para desarrollar lesiones ergonómicas en el lugar de trabajo.
  • No contiene látex de caucho natural ni polvo para ayudar a proteger a los usuarios de alergias, irritación y sequedad de la piel.
  • Los dedos texturizados aseguran un agarre fuerte y eficiente y una excelente protección para los trabajadores
  • Clorado para una colocación más fácil
Ideal para su uso en pruebas analíticas, procesamiento de alimentos, biotecnologías, aplicaciones de laboratorio, exámenes de pacientes, tareas de ensamblaje ligero y fabricación de productos farmacéuticos.
Certificaciones: EN 455, EN ISO 374-1:2016 Tipo B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 0,65
Aprobado para el contacto con alimentos