Guantes de nitrilo, Microflex® 93-853
Proveedor: Ansell
93-853/6.5-7 93-853/9.5-10 93-853/7.5-8 93-853/5.5-6 93-853/8.5-9 93-853/10.5-11 93-853/11.5-12
112-4276EA 24.6 EUR
112-4276 112-4279 112-4277 112-4275 112-4278 112-5159 112-5160
Guantes de nitrilo, Microflex® 93-853
Guantes
Estos guantes desechables cuentan con una formulación avanzada de nitrilo patentada que brinda una mayor sensibilidad táctil, durabilidad confiable y hasta 3 veces la resistencia a la perforación de los guantes desechables de látex o vinilo.
  • El puño extendido proporciona protección adicional para la muñeca y el brazo
  • Las propiedades antiadherentes están incorporadas en la formulación del guante para crear una resistencia a la cinta o a los adhesivos, y para ayudar a los trabajadores a mejorar la eficiencia y la velocidad
  • No contiene látex o polvo de caucho natural para ayudar a proteger a los usuarios de las alergias, la irritación y la sequedad de la piel
  • Los dedos con textura aseguran un agarre fuerte y eficiente y una excelente protección para el trabajador
  • Aprobado para su uso con drogas de quimioterapia
Ideal para su uso en pruebas analíticas, biotecnologías, aplicaciones de laboratorio y fabricación de productos farmacéuticos.
Certificaciones: EN 455, EN ISO 374-1:2016 Tipo B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 0,65.