Gafas de seguridad, uvex pheos guard
Proveedor: UVEX
9192.680 9192.180
111-1644EA 33.7 EUR
111-1644 111-1643
Gafas de seguridad, uvex pheos guard
Gafas
El innovador sistema Pheos Guard es una ampliación funcional de la gama Pheos. Es una combinación de gafas de seguridad Pheos, una montura adicional y una cinta para la cabeza.
  • La cómoda montura crea un cierre hermético para proteger de la entrada de partículas y las salpicaduras
  • Se puede añadir una cinta para la cabeza: Ideal para trabajar en altura o en espacios reducidos
  • Compatible con otros EPIs
  • El modelo Pheos Guard S está especialmente diseñado para cabezas más estrechas
Ideal para entornos de trabajo con exposición al polvo, gracias a la combinación de lentes con revestimiento antivaho y montura adicional.
Certificaciones: EN 166, EN 170