Anti-Ly-6G Rat Monoclonal Antibody (Peridinin Chlorophyll/Cy5.5®) [clone: 1A8]
Proveedor: Tonbo Biosciences
65-1276-U100 65-1276-U025
65-1276-U100EA 196 EUR
65-1276-U100 65-1276-U025
Anti-Ly-6G Rat Monoclonal Antibody (Peridinin Chlorophyll/Cy5.5®) [clone: 1A8]
Anticuerpos
Type: Primary
Antigen: Ly-6G (Ly-6G)
Clonality: monoclonal
Clone: 1A8
Conjugation: Peridinin Chlorophyll/Cy5.5®
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Mouse
Order Now
ESPECIFICACIONES
Simbolo antígeno LY6G
Nombre del antígeno Lymphocyte Antigen 6 Complex Locus G
Sinónimos de antígenos Gr1|Gr-1|Ly-6G
Tipo de anticuerpo Primario
Clonalidad Monoclonal
Conjugado PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®
Clon 1A8
Reactividad Mouse
Huésped Rat
ID del gen 546644
Isotipo IgG2a kappa
Citometría de flujo Yes
Adsorción cruzada none
Temperatura de almacenamiento Cool
Shipping temperature Ice